Learn More
Fisherbrand™ Zertifiziertes Fläschchen-Kit, 9 mm Kurzgewinde, Braunglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum
Zertifiziertes Kit, Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.
Marke: Fisherbrand™ 11 40 3197
Beschreibung
- Zertifiziertes Kit ND9
- 9mm
- Glas
- Bernsteinfarbig
- 1.5 ml
- Schraubverschluss
- Mittelloch (6 mm)
- Polypropylen
- Silikon/PTFE
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Blau | |
Bernsteinfarbig | |
Glas | |
100 | |
Polypropylen | |
32 mm | |
MS Certified | |
Nein |
Silikon/PTFE | |
11.6 mm | |
1.85 ml | |
SureStop | |
Schraubverschluss | |
1.0 mm | |
9-425 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zertifiziertes Fläschchen-Kit, 9 mm Kurzgewinde, Braunglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum > MS-zertifiziert, SureStop, 1.0 mm dick,
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur