Learn More
Dichtestandard mit zertifiziertem Referenzmaterial, Benzin, UKAS ISO 17034-zertifiziert, 250 ml (Nennwert: 0,73632 g/ml bei 15 °C), Paragon Scientific™
Die für die Dichte zertifizierten Referenzmaterialien dienen der Verifizierung von Laborgeräten, die für die Dichteprüfung von Erdölprodukten und Derivaten gemäß ASTM D4052 verwendet werden. Alternative Testmethoden sind IP 365 und ISO 12185.
Brand: Paragon Scientific CRMU-DEGA
Description
- Vollständig nach ISO 17034 zertifiziert im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
- Höchste Akkreditierungsgarantie, mit den derzeit weltweit renommiertesten zertifizierten Daten
- Geringe Unsicherheit sorgt für maximale Genauigkeit der Daten
- Alle Daten werden ausschließlich von UKAS ISO 17025-akkreditierten Labors generiert
- Vollständig rückführbar auf internationale Normen
- Lieferung in manipulationssicherem, UN-konformem Sicherheitspaket
- 12 Monate Haltbarkeit
- Sofort ab Lager lieferbar
- Hergestellt in Großbritannien
Specifications
250 mL | |
UN 1203 |
Safety and Handling
- Certified Reference Material Density Standard, Gasoline
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: Gasoline : low boiling point naphtha - unspecified
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.