Learn More
Thermo Scientific™ Solaris™ 2000 und 4000 Orbitalschüttler
Diese Orbitalschüttler setzen den neuen Standard für Zuverlässigkeit und technische Innovation. Sie sind robust für den anspruchsvollen Einsatz konzipiert und vereinen ein neues ergonomisches Design mit wichtigen Funktionsverbesserungen, die Zeit sparen, Ihren Prozess schützen und Ihre Wissenschaft voranbringen.
Marke:  Thermo Scientific™ SK2000
4997.12 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24300" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16221591
  • 5859.15 CHF / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Schützen Sie Ihren Prozess mit den Thermo Scientific™ Solaris™ Orbitalschüttlern, die den neuen Standard für Zuverlässigkeit und technische Innovation setzen.Sie sind robust, für den anspruchsvollen Einsatz konzipiert und kombinieren ein neues ergonomisches Design mit wichtigen Funktionsverbesserungen, die Zeit sparen, Ihren Prozess schützen und Ihre Forschung voranbringen.
Variable Drehzahlregelung von 15 bis 525 rpm Für Lasten bis zu 42 lb. auf dem 2000 und 84 lb. auf dem 4000 mit Einzelplattformen Betrieb in Temperaturbereichen von 0 bis 40 °C (104 °F), 20 bis 80 % Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation Kann in einer Vielzahl von Inkubatoren, Warmräumen, Klimakammern und Kühlschränken verwendet werden Mit einem wartungsfreien, bürstenlosen Festkörper-Gleichstrommotor Der asymmetrische Lastsensor stoppt die Plattformbewegung, wenn übermäßige Vibrationen erkannt werden und optische/akustische Alarme ausgegeben werden, bis der Zustand behoben ist Programmierbare Funktionen ermöglichen bis zu 99 einzigartige gespeicherte Programme für eine einfache Einrichtung und Reproduzierbarkeit Das vollfarbige Touchscreen-Display ermöglicht eine klare gleichzeitige Anzeige von Geschwindigkeit und Laufzeiten, auch aus der Entfernung Historische Überwachung von Alarmen, Warnungen und Interaktionsprotokollen für mehr Sicherheit und Reproduzierbarkeit Ihrer Arbeit USB- und Ethernet-Anschlüsse ermöglichen Überwachung und Datenausgabe Entwickelt für einen Betrieb mit reduziertem Geräuschpegel Leicht zu entfernende Plattformen für eine schnelle und einfache Reinigung Die abgerundeten Ecken erlauben eine schnelle und vollständige Reinigung des Geräts Dauerbetrieb oder zeitgesteuerter Betrieb Die Soft-Start-Funktion verhindert plötzliche Starts und Stopps, Überschwappen des Behälterinhalts oder Benetzen des Kolbenverschlusses Behält die Parameter während eines Stromausfalls bei und startet das Gerät automatisch neu, nachdem die Stromversorgung wiederhergestellt wurde
Certifications
UL, cUL, CE
Serviceleistungen
2 Jahre Service, 5 Jahre Material und 10 Jahre Antriebsmechanismus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 in.
±1 U/min
100/240 V, 50/60 Hz
5 bis 60 °C
CE, cUL, UL
18,5 x 14,3 x 5,5 in.
30,5 cm
46,0 lb
Touchscreen
20 bis 80 %, nicht kondensierend
25 kg
15 bis 525 U/min, ±1 U/min
100/240 V
Schüttler
41 bis 104 °F
12 in.
35,6 mm
20,9kg
Solaris kleiner offener Schüttler
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Solaris™ 2000 und 4000 Orbitalschüttler > Modell: 2000; Enthält: 12 X 14 Zoll (30.5 x 35.6 cm) Universalplattform