Learn More
Cer zur Zerstäubung, 50.8 mm Durchmesser x 1.59 mm Dicke Artikelnummer.: 15462417
Cer zur Zerstäubung, 50.8 mm Durchmesser x 1.59 mm Dicke
Artikelnummer. 15462417
1 Ea.
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Artikelnummer. 15462417
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045618.KS
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium sputtering target
Namenshinweis 50.8mm dia. x 1.59mm thick
CAS 7440-45-1
Summenformel Ce
MDL-Nummer MFCD00010924
UN-Nummer UN1333
Menge 1 Ea.
Synonym cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
InChI-Schlüssel GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ce]
IUPAC-Name Cerium
Molekulargewicht (g/mol) 140.12
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369
Geruch Odorless
Name des Produkts
Cer zur Zerstäubung, 50.8 mm Durchmesser x 1.59 mm Dicke >