Learn More
Cer(IV)-oxid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172.12 g/mol
57.59 CHF - 694.46 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1306-38-3 |
---|---|
Summenformel | CeO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 172.12 |
MDL-Nummer | MFCD00010933 |
InChI-Schlüssel | CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline |
PubChem CID | 73963 |
ChEBI | CHEBI:79089 |
IUPAC-Name | Dioxocer |
SMILES | O=[Ce]=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10470281
|
Thermo Scientific Acros
199121000 |
100 g | Kunststoffflasche |
57.59 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10571451
|
Thermo Scientific Acros
199125000 |
500 g | Kunststoffflasche |
188.94 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13438448
|
Thermo Scientific Acros
199120025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
694.46 CHF
2.50 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-SpurenanalyseChemische Identifikatoren
1306-38-3 | |
172.12 | |
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N | |
73963 | |
Dioxocer |
CeO2 | |
MFCD00010933 | |
ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline | |
CHEBI:79089 | |
O=[Ce]=O |
Spezifikation
Cerium(IV) oxide | |
99.9% | |
Weiß bis gelb | |
99.9% | |
CeO2 | |
06,99 | |
ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline | |
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxocer | |
73963 | |
172.12 | |
Spurenmetallbasis | |
7.1300g/mL |
2600.0°C | |
1306-38-3 | |
Pulver | |
CeO2 | |
MFCD00010933 | |
15,1988 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids | |
O=[Ce]=O | |
172.12 | |
CHEBI:79089 | |
99.9% | |
7.13 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-150-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse FK6310000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Cerium(IV) oxide