Learn More
Cer(IV)-oxid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10470281 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Kunststoffflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1306-38-3
Summenformel CeO2
Molekulargewicht (g/mol) 172.12
MDL-Nummer MFCD00010933
InChI-Schlüssel CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
IUPAC-Name Dioxocer
SMILES O=[Ce]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(IV) oxide
Schmelzpunkt 2600.0°C
Namenshinweis 99.9%
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Strukturformel CeO2
Fieser 06,99
Merck Index 15,1988
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids
Formelmasse 172.12
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 7.13
Dichte 7.1300g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Cerium(IV) oxide
Name des Produkts
Cer(IV)-oxid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >