Learn More
Cer(IV)-oxid, 99.5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172.114 g/mol
56.65 CHF - 608.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1306-38-3 |
---|---|
Summenformel | CeO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 172.114 |
MDL-Nummer | MFCD00010933 |
InChI-Schlüssel | CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline |
PubChem CID | 73963 |
ChEBI | CHEBI:79089 |
IUPAC-Name | Dioxocer |
SMILES | O=[Ce]=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11352008
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012925.22 |
100 g |
56.65 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11362008
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012925.36 |
500 g |
184.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11347657
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012925.A3 |
2 kg |
608.00 CHF
2 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Cerium(IV) oxide is used in ceramics, and to polish glass and stones. It is applied as solid electrolyte in fuel cells. It can also be employed as a co-catalyst in many number of reactions. It is also used as an antioxidant, and to generate hydrogen through water splitting. It is used as a high-temperature hydrocarbon oxidation catalyst in self-cleaning ovens. It can be used in infrared filters, incandescent mantles, and sunscreens in combination with other materials. It finds use as a catalyst support, and to sensitize photosensitive glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1306-38-3 | |
172.114 | |
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N | |
73963 | |
Dioxocer |
CeO2 | |
MFCD00010933 | |
ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opalineMehr anzeigen | |
CHEBI:79089 | |
O=[Ce]=O |
Spezifikation
Cerium(IV) oxide | |
1306-38-3 | |
Pulver | |
CeO2 | |
14,1989 | |
Insoluble in water. | |
O=[Ce]=O | |
172.114 | |
CHEBI:79089 | |
99.5% | |
7.132 g/mL |
2600°C | |
Gelb | |
(REO) | |
MFCD00010933 | |
ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline | |
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxocer | |
73963 | |
172.12 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H302
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS P Statement
P264-P270-P301+P312-P330-P501a
Wash thoroughly after handling.
Do not eat, drink or smoke when using this product.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Rinse mouth.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 215-150-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse FK6310000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen