Learn More
Cer(IV)-oxid, 99.5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11352008
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cer(IV)-oxid, 99.5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352008
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11352008
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012925.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172.114 g/mol
Cerium(IV) oxide is used in ceramics, and to polish glass and stones. It is applied as solid electrolyte in fuel cells. It can also be employed as a co-catalyst in many number of reactions. It is also used as an antioxidant, and to generate hydrogen through water splitting. It is used as a high-temperature hydrocarbon oxidation catalyst in self-cleaning ovens. It can be used in infrared filters, incandescent mantles, and sunscreens in combination with other materials. It finds use as a catalyst support, and to sensitize photosensitive glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1306-38-3
Summenformel CeO2
Molekulargewicht (g/mol) 172.114
MDL-Nummer MFCD00010933
InChI-Schlüssel CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
IUPAC-Name Dioxocer
SMILES O=[Ce]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(IV) oxide
Schmelzpunkt 2600°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,1989
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 172.12
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 7.132 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP12L032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number012925.22,012925.36,012925.A3
ChargennummerW11K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2024 Catalog Number012925.22,012925.36,012925.A3
ChargennummerR10K022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2024 Catalog Number012925.22,012925.36,012925.A3
ChargennummerQ25J040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2023 Catalog Number012925.22,012925.36,012925.A3
ChargennummerU19I004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2022 Catalog Number012925.22,012925.36,012925.A3
Name des Produkts
Cer(IV)-oxid, 99.5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >