Learn More
Cer(IV)-ammoniumsulfat-Dihydrat, ACS, 94 % min., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate is an oxidizing agent in organic synthesis and it is used as an analytical reagent, in thin-layer chromatography for the detection of anti-depressant drugs in human blood and urine samples. It is used to wet etch the Co catalyst and synthesis of carbon Nanotubes. It is used in medical and pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cerium(IV) ammonium sulfate dihydrate |
Schmelzpunkt | 130°C |
Namenshinweis | For analysis ACS |
Farbe | Gelb |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 250 g |
Prozentgehaltsbereich | 94% min. |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and insoluble in ethanol. |
Formelmasse | 632.56 (596.53 Anhydrous) |
Güte | ACS |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
S12L006 | Analysenzertifikat | 15/06/2025 | 040194.A7,040194.A1,040194.30 |
N20L031 | Analysenzertifikat | 24/02/2025 | 040194.A7,040194.A1,040194.30 |
Z17K002 | Analysenzertifikat | 23/01/2025 | 040194.A7,040194.A1,040194.30 |
U05K002 | Analysenzertifikat | 22/08/2024 | 040194.A7,040194.A1,040194.30 |
S25K029 | Analysenzertifikat | 19/07/2024 | 040194.A7,040194.A1,040194.30 |