Learn More
Cer(IV)-ammoniumsulfat-Dihydrat, ACS, 94 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11349337
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cer(IV)-ammoniumsulfat-Dihydrat, ACS, 94 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349337
1 kg, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11349337
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040194.A1
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10378-47-9 | (NH4)4Ce(SO4)4·2H2O
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate is an oxidizing agent in organic synthesis and it is used as an analytical reagent, in thin-layer chromatography for the detection of anti-depressant drugs in human blood and urine samples. It is used to wet etch the Co catalyst and synthesis of carbon Nanotubes. It is used in medical and pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10378-47-9
Summenformel (NH4)4Ce(SO4)4·2H2O
MDL-Nummer MFCD00149417
Synonym Ammonium cerium sulfate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(IV) ammonium sulfate dihydrate
Schmelzpunkt 130°C
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Gelb
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 94% min.
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and insoluble in ethanol.
Formelmasse 632.56 (596.53 Anhydrous)
Güte ACS
Aussehen Yellow crystalline
Name des Produkts
Cer(IV)-ammoniumsulfat-Dihydrat, ACS, 94 % min., Thermo Scientific Chemicals >