Learn More
Cer(IV) Ammoniumnitrat, ACS, 98.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Analytische Chemie, als Oxidationsmittel für organische Verbindungen, als Polymerisationskatalysator für Olefine
64.55 CHF - 699.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 16774-21-3 |
---|---|
Summenformel | (NH4)2Ce(NO3)6 |
MDL-Nummer | MFCD00151121 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11387558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033254.22 |
100 g |
64.55 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11367558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033254.36 |
500 g |
225.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11377558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033254.A3 |
2 kg |
699.00 CHF
2 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Analytical chemistry, as an oxidant for organic compounds, as a polymerization catalyst for olefins, and as a scavenger in the manufacture of azides. Cerium(IV) ammonium nitrate is widely utilized as an oxidant for many functional groups like alcohols, phenols and ethers as well as C-H bonds. It acts as a deprotection reagent for alcohol in organic synthesis. It is useful in the synthesis of heterocycles like quinoxaline derivatives which is used in dyes, organic semiconductors and DNA cleaving agents. It is an active component of chrome etchant, which is used in the production of photomasks and liquid crystal displays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
16774-21-3 | |
(NH4)2Ce(NO3)6 | |
MFCD00151121 |
Especificaciones
Cerium(IV) ammonium nitrate | |
granular | |
(NH4)2Ce(NO3)6 | |
Soluble in water and alcohol. | |
ACS |
16774-21-3 | |
98.5% | |
MFCD00151121 | |
548.23 |
Seguridad y manipulación
P210-P220-P221-P234-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P370+P378q-P390-P501c
Gehäuse H272-H290-H302-H314-H317-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:5,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 240-827-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Cerium(IV) ammonium nitrate
Palabra de advertencia
- Gefahr
Clasificación
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Indicaciones de peligro
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Consejos de prudencia
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Enthält: Cerium(IV) ammoniumnitrate
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.