Learn More
Cer(IV) Ammoniumnitrat, ACS, 98.5 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11387558
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cer(IV) Ammoniumnitrat, ACS, 98.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387558
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11387558
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033254.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Analytische Chemie, als Oxidationsmittel für organische Verbindungen, als Polymerisationskatalysator für Olefine
Analytical chemistry, as an oxidant for organic compounds, as a polymerization catalyst for olefins, and as a scavenger in the manufacture of azides. Cerium(IV) ammonium nitrate is widely utilized as an oxidant for many functional groups like alcohols, phenols and ethers as well as C-H bonds. It acts as a deprotection reagent for alcohol in organic synthesis. It is useful in the synthesis of heterocycles like quinoxaline derivatives which is used in dyes, organic semiconductors and DNA cleaving agents. It is an active component of chrome etchant, which is used in the production of photomasks and liquid crystal displays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16774-21-3
Summenformel (NH4)2Ce(NO3)6
MDL-Nummer MFCD00151121
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(IV) ammonium nitrate
Physikalische Form granular
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98.5%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol.
Formelmasse 548.23
Güte ACS
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer62500036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number033254.36,033254.22,033254.A3
Chargennummer62500036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog Number033254.36,033254.22,033254.A3
ChargennummerT11K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2024 Catalog Number033254.36,033254.22,033254.A3
ChargennummerN09K010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog Number033254.36,033254.22,033254.A3
ChargennummerN06E007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number033254.36,033254.22,033254.A3
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(IV) ammonium nitrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cerium(IV) ammoniumnitrate
Name des Produkts
Cer(IV) Ammoniumnitrat, ACS, 98.5 % min., Thermo Scientific Chemicals >