Learn More
Cer(III)-sulfat, 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13454-94-9 | Ce2O12S3 | 568.43 g/mol
114.00 CHF - 428.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 13454-94-9
Summenformel Ce2O12S3
Molekulargewicht (g/mol) 568.43
MDL-Nummer MFCD00010931
InChI-Schlüssel OZECDDHOAMNMQI-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium sulfate, cerous sulfate, cerium iii sulfate, cerium sulphate, dicerium trisulfate, cerium sesquisulfate, unii-0vf70o14r1, sulfuric acid, cerium salt, dicerium trisulphate, sulphuric acid, cerium saltMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 159674
IUPAC-Name Cerium(3+);disulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+3].[Ce+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10046182
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
378660500
50 g Glasflasche
114.00 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10380933
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
378662500
250 g Glasflasche
428.00 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Cer(III)-sulfat, 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals