Learn More
Cer(III)-sulfat, 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10046182
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cer(III)-sulfat, 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10046182
50 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10046182
Marke: Thermo Scientific Acros 378660500
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13454-94-9 | Ce2O12S3 | 568.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13454-94-9
Summenformel Ce2O12S3
Molekulargewicht (g/mol) 568.43
MDL-Nummer MFCD00010931
InChI-Schlüssel OZECDDHOAMNMQI-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium sulfate, cerous sulfate, cerium iii sulfate, cerium sulphate, dicerium trisulfate, cerium sesquisulfate, unii-0vf70o14r1, sulfuric acid, cerium salt, dicerium trisulphate, sulphuric acid, cerium salt
PubChem CID 159674
IUPAC-Name Cerium(3+);disulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+3].[Ce+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(III) sulfate
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 46.0 to 50% (Ce) (Complexometry)
Strukturformel Ce2(SO4)3
Merck Index 15, 2001
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 568.43
Reinheit (%) 99.90%
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472397 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number378662500,378660500
ChargennummerA0466768 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2024 Catalog Number378662500,378660500
ChargennummerA0447635 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2022 Catalog Number378662500,378660500
ChargennummerA0422590 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/03/2022 Catalog Number378662500,378660500
ChargennummerA0434313 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2021 Catalog Number
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(III) sulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cerium(III) sulfate
Name des Produkts
Cer(III)-sulfat, 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals >