Learn More
Cer(III)-Nitrathexahydrat, REacton, 99.5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Für die Trennung von Cer von anderen Seltenen Erden, Katalysator für die Hydrolyse von Phosphorsäureestern
50.00 CHF - 372.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-41-4
Summenformel CeH12N3O15
Molekulargewicht (g/mol) 434.22
MDL-Nummer MFCD00149631
InChI-Schlüssel QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f
PubChem CID 16211466
IUPAC-Name Cerium(3+); Trinitrat; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11391089
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011329.09
10 g
50.00 CHF
10 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11371089
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011329.22
100 g
72.20 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11381089
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011329.36
500 g
239.00 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11361089
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011329.A1
1 kg
372.00 CHF
1 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Cerium(III) nitrate hexahydrate is used in the separation of cerium from other rare earths. It plays an important role as a catalyst for hydrolysis of phosphoric acid esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cer(III)-Nitrathexahydrat, REacton, 99.5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals