Learn More
Cer(III)-Nitrathexahydrat, REacton, 99.5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11391089
Zum Warenkorb hinzufügen
Cer(III)-Nitrathexahydrat, REacton, 99.5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391089
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Artikelnummer. 11391089
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011329.09
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für die Trennung von Cer von anderen Seltenen Erden, Katalysator für die Hydrolyse von Phosphorsäureestern
Cerium(III) nitrate hexahydrate is used in the separation of cerium from other rare earths. It plays an important role as a catalyst for hydrolysis of phosphoric acid esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-41-4
Summenformel CeH12N3O15
Molekulargewicht (g/mol) 434.22
MDL-Nummer MFCD00149631
InChI-Schlüssel QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f
PubChem CID 16211466
IUPAC-Name Cerium(3+); Trinitrat; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(III) nitrate hexahydrate
Namenshinweis hexahydrate
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and acetone.
Formelmasse 434.23 (326.13 Anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(III) nitrate hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid, cerium(3+) salt, hexahydrate
Name des Produkts
Cer(III)-Nitrathexahydrat, REacton, 99.5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >