Learn More
Cer(III)-nitrat-Hexahydrat, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10294-41-4 | CeH12N3O15 | 434.22 g/mol
77.97 CHF - 838.17 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10294-41-4 |
---|---|
Summenformel | CeH12N3O15 |
Molekulargewicht (g/mol) | 434.22 |
MDL-Nummer | MFCD00149631 |
InChI-Schlüssel | QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f |
PubChem CID | 16211466 |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10134750
|
Thermo Scientific Acros
218691000 |
100 g | Kunststoffflasche |
77.97 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10144750
|
Thermo Scientific Acros
218695000 |
500 g | Kunststoffflasche |
250.25 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11964371
|
Thermo Scientific Acros
218690025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
838.17 CHF
2.50 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
10294-41-4 | |
434.22 | |
QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N | |
16211466 |
CeH12N3O15 | |
MFCD00149631 | |
cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f | |
O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spezifikation
Cerium(III) nitrate hexahydrate | |
10294-41-4 | |
Kristallines Pulver oder agglomerierende Kristalle | |
CeH12N3O15 | |
MFCD00149631 | |
10,1959 | |
Solubility in water: 1754g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone | |
O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
434.22 | |
434.22 |
99.5% | |
Farblos bis Weiß | |
99.4% min. (CeO2/TREO basis) | |
Ce(NO3)3·6H2O | |
16,67 | |
cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f | |
QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N | |
Cerium(3+); Trinitrat; Hexahydrat | |
16211466 | |
99.5% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Verursacht schwere Augenschäden.
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Satz
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Nicht rauchen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Mischen mit brennbaren Stoffen/... unbedingt verhindern.
Bei Großbrand
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse FK6300000
- Cerium(III) nitrate hexahydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.