Learn More
Cer(III)-nitrat-Hexahydrat, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10134750
Zum Warenkorb hinzufügen
Cer(III)-nitrat-Hexahydrat, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10134750
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10134750
Marke: Thermo Scientific Acros 218691000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-41-4
Summenformel CeH12N3O15
Molekulargewicht (g/mol) 434.22
MDL-Nummer MFCD00149631
InChI-Schlüssel QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5fMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16211466
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(III) nitrate hexahydrate
Namenshinweis 99.5%
Farbe Farblos bis Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver oder agglomerierende Kristalle
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (CeO2/TREO basis)
Strukturformel Ce(NO3)3·6H2O
Fieser 16,67
Merck Index 10,1959
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1754g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
IUPAC-Name Cerium(3+); Trinitrat; Hexahydrat
Formelmasse 434.22
Reinheit (%) 99.5%
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465228 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2024 Catalog Number218695000,218690025,218691000
ChargennummerA0460212 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2024 Catalog Number218695000,218690025,218691000
ChargennummerA0459009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/12/2023 Catalog Number218695000,218690025,218691000
ChargennummerA0454860 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number218695000,218690025,218691000
ChargennummerA0451930 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number218695000,218690025,218691000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(III) nitrate hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
Name des Produkts
Cer(III)-nitrat-Hexahydrat, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >