Learn More
Cer(III)-chlorid, wasserfrei, 99.5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Für Gasmantel, Spektroskopie, Polymerisation von Olefinen
111.00 CHF - 860.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7790-86-5 |
---|---|
Summenformel | CeCl3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 246.466 |
MDL-Nummer | MFCD00010929 |
InChI-Schlüssel | VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chlorideMehr anzeigen |
PubChem CID | 24636 |
ChEBI | CHEBI:35458 |
IUPAC-Name | Cer(3+);trichlorid |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11317997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
021112.09 |
10 g |
111.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11307997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
021112.18 |
50 g |
269.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11327997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
021112.30 |
250 g |
860.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Cerium(III) chloride is used in incandescent gas mantles, spectrography and polymerization of olefins. It acts as a Lewis acid and used in Friedel-Crafts alkylation and acylation reactions in organic synthesis. It is used as a precursor for the preparation of other cerium salts, such as cerium(III) trifluoromethanesulfonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7790-86-5 | |
246.466 | |
VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K | |
24636 | |
Cer(3+);trichlorid |
CeCl3 | |
MFCD00010929 | |
cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chlorideMehr anzeigen | |
CHEBI:35458 | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3] |
Spezifikation
1727°C | |
848°C | |
Weiß | |
99.5% | |
MFCD00010929 | |
Soluble in water,alcohol,acetone,acids. Soluble in water,ethanol and acetone. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3] | |
246.466 | |
CHEBI:35458 | |
Geruchsneutral | |
White powder |
Cerium(III) chloride | |
7790-86-5 | |
Pulver | |
CeCl3 | |
cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride | |
VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K | |
Cer(3+);trichlorid | |
24636 | |
246.48 | |
Hygroskopisch | |
3.92 g/cm3 at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-227-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse FK5075000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern
- Cerium(III) chloride anhydrous
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Cerium(III) chlorideanhydrous