Learn More
Cer(III)-carbonathydrat, weiß, kristallin, REacton™, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 54451-25-1 | C3Ce2O9 | 460.26 g/mol
100.27 CHF - 339.60 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 54451-25-1
Summenformel C3Ce2O9
Molekulargewicht (g/mol) 460.26
MDL-Nummer MFCD00149635
InChI-Schlüssel GHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium iii carbonate hydrate, acmc-20alhm, cerous carbonate hydrate, ksc267s0r, ce2 co3 3.xh2o, cerium iii carbonate hydrate, reacton, cerium 3+ carbonate-water 2/3/1, dicerium 3+ hydrate tricarbonate, cerium iii carbonate hydrate, reacton reoMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16212049
SMILES [Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11327118
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
015295.22
100 g
100.27 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11337118
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
015295.36
500 g
339.60 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Raw material of various high purity cerium complexes and high grad polishing powder. Cerium Carbonate is used to decolorize glass by keeping iron in its ferrous state.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 208-655-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Cer(III)-carbonathydrat, weiß, kristallin, REacton™, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals