Learn More
Cer(III)-carbonathydrat, weiß, kristallin, REacton™, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11327118
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cer(III)-carbonathydrat, weiß, kristallin, REacton™, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327118
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11327118
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 015295.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 54451-25-1 | C3Ce2O9 | 460.26 g/mol
Raw material of various high purity cerium complexes and high grad polishing powder. Cerium Carbonate is used to decolorize glass by keeping iron in its ferrous state.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54451-25-1
Summenformel C3Ce2O9
Molekulargewicht (g/mol) 460.26
MDL-Nummer MFCD00149635
InChI-Schlüssel GHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium iii carbonate hydrate, acmc-20alhm, cerous carbonate hydrate, ksc267s0r, ce2 co3 3.xh2o, cerium iii carbonate hydrate, reacton, cerium 3+ carbonate-water 2/3/1, dicerium 3+ hydrate tricarbonate, cerium iii carbonate hydrate, reacton reoMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16212049
SMILES [Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(III) carbonate hydrate
Schmelzpunkt 848°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble indilute mineral acids.
IUPAC-Name Cerium(3+);tricarbonat;hydrat
Formelmasse 460.27 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT18I036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2022 Catalog Number015295.36,015295.22
ChargennummerM17I037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number015295.36,015295.22
ChargennummerU13H005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number015295.36,015295.22
ChargennummerR18H045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number015295.36,015295.22
Chargennummer61200144 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number015295.36,015295.22
Name des Produkts
Cer(III)-carbonathydrat, weiß, kristallin, REacton™, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals >