Learn More
TPP™ Zentrifugenröhrchen
Zum Zentrifugieren von Suspensionen wie Zellen, Bakterien, Fällungsprodukte usw. TPP™ -Zentrifugenröhrchen werden auf automatischen Transporteinheiten hergestellt, wodurch eine schnelle und sorgfältige Handhabung ohne unnötige Kontaminationsgefahr gewährleistet wird.
Marke:  TPP™ 91015
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11391694
  • 386.88 CHF / 800 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zum Zentrifugieren von Suspensionen wie Zellen, Bakterien, Fällungsprodukte usw.TPP™ -Zentrifugenröhrchen werden auf automatischen Transporteinheiten hergestellt, wodurch eine schnelle und sorgfältige Handhabung ohne unnötige Kontaminationsgefahr gewährleistet wird.
  • Hergestellt unter Verwendung hochwertigster Rohstoffe, die die Anforderungen der USP Klasse VI erfüllen
  • Weißer Markierungskreis auf Schraubverschluss für einfache Beschriftung
  • Die Gerätekappen können nicht zu fest angezogen werden;  die Kappe ist gas- und aerosoldicht
  • Graduierungen bis zu 0.1 ml bzw. 0.5 ml
  • Praktische autoklavierbare, zusammenklappbare Gestelle erhältlich 
Spezifikation
Spezifikation
15 ml
Polypropylen
Konisch
Konisch
Ja
15.500 × g
Ja
Autoklavierbar
120 mm
17,1 mm
Zentrifugenröhrchen
Name des Produkts
TPP™ Zentrifugenröhrchen >