Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5910 Ri
Die Zentrifuge 5910 Ri zeichnet sich durch eine intuitive Touchscreen-Oberfläche und eine Reihe innovativer Lösungen für Anwenderfreundlichkeit, Dokumentation und Anwendermanagement aus. Die große Auswahl an Rotoren mit festem Winkel und Ausschwingrotoren bietet ein umfassendes Anwendungsspektrum auf kleiner Standfläche.
12670.48 CHF - 17821.00 CHF
Spezifikation
Max. RZB | 22.132 × g |
---|---|
Gekühlt | Ja |
Display | VisioNize™ Touch-Oberfläche |
Zeitschaltuhr | 10 s bis 99 h und 59 min, mit Dauerlauffunktion, Kurzdrehfunktion |
Außenbreite (angloamerikanisch) | 28,3 in. |
Produktcode | Marke | Enthält | Elektrische Anforderungen | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Elektrische Anforderungen | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17181842
![]() |
Eppendorf™
5943000511 |
mit Rotor S-4 x 750, inkl. Rundbecher und Adapter für 5 ml/15 ml/25 ml/50 ml konische Röhrchen | 230 V/50-60 Hz (EU) | Zentrifuge 5910 Ri (EU-IVD), Touch-Oberfläche |
16566.00 CHF
1 Set |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
17151842
![]() |
Eppendorf™
5943000319 |
Mit Rotor S-4xUniversal, inkl. Universalbecher und Adapter für 5 ml/15 ml/25 ml/50 ml konische Röhrchen und Platten | 230 V/50-60 Hz (EU) | Zentrifuge 5910 Ri (EU-IVD), Touch-Oberfläche |
17308.96 CHF
1 Set |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
17101842
![]() |
Eppendorf™
5943000211 |
mit Rotor S-4xUniversal, inkl. Universalbecher und Adapter für 5 ml/15 ml/50 ml konische Röhrchen, 175 bis 250 ml-Flaschen und Platten | 230 V/50-60 Hz (EU) | Zentrifuge 5910 Ri (EU-IVD), Touch-Oberfläche |
17439.48 CHF
1 Set |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
17131832
![]() |
Eppendorf™
5943000017 |
ohne Rotor | 230 V/50-60 Hz (EU) | Zentrifuge 5910 Ri (EU-IVD), Touch-Oberfläche |
13323.08 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
17161832
![]() |
Eppendorf™
5943000149 |
mit Rotor FA-6x50 | 230 V/50-60 Hz (EU) | Zentrifuge 5910 Ri, Touch-Oberfläche |
14688.52 CHF
1 Set |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
17191842
![]() |
Eppendorf™
5943000516 |
mit Rotor S-4 x 750, inkl. Rundbecher und Adapter für 5 ml/15 ml/25 ml/50 ml konische Röhrchen | 230 V/50-60 Hz (EU) | Zentrifuge 5910 Ri, Touch-Oberfläche |
15993.72 CHF
1 Set |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
17181832
![]() |
Eppendorf™
5943000173 |
mit Rotor S-4 xUniversal, inkl. Universalbecher und 1 l-Adapter (4x), Eppendorf 1 l-Flaschen (4x) | 230 V/50-60 Hz (EU) | Zentrifuge 5910 Ri, Touch-Oberfläche |
16887.28 CHF
1 Set |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
17141842
![]() |
Eppendorf™
5943000316 |
Mit Rotor S-4xUniversal, inkl. Universalbecher und Adapter für 5 ml/15 ml/25 ml/50 ml konische Röhrchen und Platten | 230 V/50-60 Hz (EU) | Zentrifuge 5910 Ri, Touch-Oberfläche |
16746.72 CHF
1 Set |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
17111842
![]() |
Eppendorf™
5943000216 |
mit Rotor S-4xUniversal, inkl. Universalbecher und Adapter für 5 ml/15 ml/50 ml konische Röhrchen, 175 bis 250 ml-Flaschen und Platten | 230 V/50-60 Hz (EU) | Zentrifuge 5910 Ri, Touch-Oberfläche |
17725.62 CHF
1 Set |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
17121852
![]() |
Eppendorf™
5943000904 |
mit Rotor S-4xUniversal, inkl. Universalbecher, Adapter für 5 ml/15 ml/50 ml konische Röhrchen, 175 bis 250 ml-Flaschen und Platten, Adapter für 1.000 ml-Flaschen inkl. 4 x 1.000 ml-Flaschen | 230 V/50-60 Hz (EU) | Zentrifuge 5910 Ri, Touch-Oberfläche |
17821.00 CHF
1 Set |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
17121832
![]() |
Eppendorf™
5943000011 |
ohne Rotor | 230 V/50-60 Hz (EU) | Zentrifuge 5910 Ri, Touch-Oberfläche |
12670.48 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
Beschreibung
- Großes 7-Zoll-VisioNize™-Touchinterface für extrem schnelles Einstellen von Parametern über eine besondere Favoriten-Funktion
- Nutzerverwaltung mit mehreren Autorisierungsleveln und Dokumentationseigenschaften, die GLP-/GxP-Anforderungen unterstützen
- Ausschwingrotoren und Adapter für Gefäße und Flaschen von 0,2 mL bis 1.000 mL sowie alle Arten von MTP-, PCR- oder Deepwell-Platten
- Festwinkelrotoren für molekularbiologische Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit Gefäßen von 0,2 mL bis 250 mL
- Hohe Zentrifugiergeschwindigkeit von bis zu 22.132 × g (14.000 rpm)
- Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™-Kappen und -Deckel für schnelles, ergonomisches Deckelschließen
- Sehr leiser Betrieb für eine bessere Arbeitsumgebung
- Zentrifugendeckel mit komfortablem Deckelverschluss
- Temperaturbereich von -11 °C bis 40 °C
- Automatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Sicherheit
Spezifikation
22.132 × g | |
VisioNize™ Touch-Oberfläche | |
28,3 in. | |
14,5 in. | |
25,9 in. | |
230 V |
Ja | |
10 s bis 99 h und 59 min, mit Dauerlauffunktion, Kurzdrehfunktion | |
72 cm | |
37 cm | |
68 cm | |
50/60 Hz |
Die Zentrifuge 5910 Ri ist eine nicht-automatische Zentrifuge zur Trennung flüssiger Stoffgemische vom menschlichen Körper und ist speziell für die Verwendung als Zubehör in Verbindung mit einem In-vitro-Diagnostikgerät und für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 98/79/EG und in Zukunft die EU-Verordnung zur In-vitro-Diagnostik (iVDR) 2017/746. Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.