Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5910 Ri
Die Zentrifuge 5910 Ri zeichnet sich durch eine intuitive Touchscreen-Oberfläche und eine Reihe innovativer Lösungen für Anwenderfreundlichkeit, Dokumentation und Anwendermanagement aus. Die große Auswahl an Rotoren mit festem Winkel und Ausschwingrotoren bietet ein umfassendes Anwendungsspektrum auf kleiner Standfläche.
Marke: Eppendorf™ 5943000316
16680.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Großes 7-Zoll-VisioNize™ Touchscreen-Bedienfeld mit inovativer Favoriten-Funktion ermöglicht superschnelles Einstellen von Parametern
- Anwenderverwaltung mit mehreren Berechtigungsstufen und Dokumentationsfunktionen zur Unterstützung von GLP/GxP-Anforderungen
- Ausschwingrotoren und Adapter für Röhrchen und Flaschen von 0,2 ml bis 1.000 ml sowie alle Arten von MTP-, PCR- oder Deepwell-Platten
- Festwinkelrotoren für Hochgeschwindigkeitsanwendungen in Röhrchen von 0,2 bis 250 ml
- Hohe Zentrifugationsdrehzahlen von bis zu 22.132 × g (14.000 U/min)
- Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™ Kappen und Deckel ermöglichen eine schnelle und ergonomische Deckelverriegelung
- Leiser Betrieb zur Verbesserung der Arbeitsumgebung
- Schließen des Zentrifugendeckels mit einer leichten Berührung
- Temperaturbereich von -11 °C bis 40 °C
- Automatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Betriebssicherheit
Spezifikation
22.132 × g | |
VisioNize™ Touch-Oberfläche | |
Zentrifuge 5910 Ri, Touch-Oberfläche | |
10/10 | |
S-4xUniversal | |
-11 bis +40 °C | |
28,3 in. | |
14,5 in. | |
25,9 in. | |
230 V/50-60 Hz (EU) | |
50/60 Hz |
Ja | |
Mit Rotor S-4xUniversal, inkl. Universalbecher und Adapter für 5 ml/15 ml/25 ml/50 ml konische Röhrchen und Platten | |
< 53 dB(A) mit Rotor S-4xUniversal | |
99 | |
Ja | |
10 s bis 99 h und 59 min, mit Dauerlauffunktion, Kurzdrehfunktion | |
72 cm | |
37 cm | |
68 cm | |
230 V |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen
Die Zentrifuge 5910 Ri ist eine nicht-automatische Zentrifuge zur Trennung flüssiger Stoffgemische vom menschlichen Körper und ist speziell für die Verwendung als Zubehör in Verbindung mit einem In-vitro-Diagnostikgerät und für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 98/79/EG und in Zukunft die EU-Verordnung zur In-vitro-Diagnostik (iVDR) 2017/746. Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.