Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5910 R Weithalsflasche Artikelnummer.: 16336495
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Eppendorf™ Zentrifuge 5910 R Weithalsflasche
Artikelnummer. 16336495 Alle ansehen Eppendorf Produkte
1 L
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 L
Artikelnummer. 16336495
Marke: Eppendorf™ 5910770006
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Runde, flache Flasche mit weitem Hals für Zentrifuge 5910 R mit Rotor S - 4 x 400
  • Fassungsvermögen: 1,000 ml
  • Form: runder, weiter Hals, Flachboden
  • Abmessungen (Durchmesser x Höhe): 118 x 133 mm
  • Lebensdauer: Mindestens 2 Jahre oder 250 Zyklen für 30 Min. bei 4 °C–25 °C
  • Autoklavierbar: mind. 50 Zyklen bei 125 °C
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Maximale RZB: 4,415 x g (Zentrifuge 5910 R mit Rotor S-4xUniversal)
  • Satz mit 2 Stück
  • Adapter erforderlich (Katalog-Nr. 5910756.003)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 L
Abmessungen (L x B x H) 81 x 177 mm
Material Polypropylen
Verpackung Satz à 2 Stück
Autoklavierbar Autoklavierbar
Öffnung Weit
Form Rund
Durchmesser (metrisch) 118 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Zentrifuge 5910 R Weithalsflasche >