Learn More
Eppendorf Zentrifuge 5427 R
GREENER_CHOICE
Die Centrifuge 5427 R enthält natürliches Kältemittel (R290) zum Schutz Ihrer Proben und der Erde. 
Marke:  Eppendorf 5429000010
5728.75 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Product Code. 17824744
  • 6896.48 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Gekühlt mit natürlichem Kältemittel (R290) zum Schutz Ihrer Proben – und unseres Planeten
  • Rotorkapazität: 48 x 1,5/2,0 mL, 12 x 5,0 mL; Eppendorf QuickLock™-Rotor für schnelles, ergonomisches Deckelschließen
  • Max. Geschwindigkeit: 25.001 x g (16.220 rpm)
  • Die hohe Kapazität des 48-Platz-Rotors erhöht deutlich die Produktivität und spart so wertvolle Zeit
  • Ergonomische Bedienung des komfortablen Softtouch-Deckelverschlusses
  • Temperaturbereich von -11°C bis 40°C
  • FastTemp-Funktion für schnelles Vorkühlen der Zentrifuge, z. B. von ∼ 23°C auf 4°C in nur 11 Minuten
  • Verlängerung der Kompressorlebensdauer und Senkung des Energieverbrauchs durch
  • Programmierungsoption, dass ECO shut-off nach 1, 2, 4 oder 8 Stunden Inaktivität aktiviert wird
  • Integrierter Kondensatablauf verhindert Wasseransammlung
  • Automatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Sicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
48 x 1.5/2.0 mL, 12 x 5.0 mL
25,001 x g
10 in.
< 55 dBA with rotor FA-45-48-11
12,6 in.
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern
Ohne Rotor
230V, 50/60Hz (EU)
495 W
230 V
16,220 rpm
Großes, hell beleuchtetes LCD
25.4 cm
5 sec. to 9:59 hr.
31.9 cm
Mikrozentrifuge
Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtanschluss für Geschwindigkeitsvalidierung, Notentriegelung des Deckels, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel
Zentrifuge 5427 R, Drehknöpfe
Yes
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Eppendorf Zentrifuge 5427 R > Includes: without rotor, Electrical Requirements: 230V/50–60Hz (EU)