Learn More
Velp Scientifica™ Zellulosehülsen
Velp Scientifica™ Cellulosehülsen für die Verwendung mit Velp Sovlie-Extraktoren.
Marke:  Velp Scientifica™ A00000295
Artikelnummer. 15551644
  • 71.35 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit VELP Sovlie-Extraktoren
Spezifikation
Spezifikation
25
33 mm
VELP Sovlie-Extraktoren
80 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ Zellulosehülsen > Größe: 33 x 80 mm