Learn More
LABPLAS Cellulose Sani-Stick with Dey-Engley Neutralizing Broth
Cellulose sponge with stick for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
259.00 CHF - 311.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Hygiene Sponge Sampling Kit
Medientyp Neutralizers
Sterilität Sterile
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
17916649
Unterlagen ansehen
LABPLAS
KSS-67310-DE
None
259.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17946679
Unterlagen ansehen
LABPLAS
KSS-67315-DE
Gloves
311.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Cellulose Sani-Stick
  • Saturated with Dey-Engley neutralizing broth
  • Dimensions: 160 x 229 mm
  • Holds: 600 mL
  • Option to include gloves with kit
Spezifikation
Spezifikation
Hygiene Sponge Sampling Kit
Neutralizers
Sterile
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
LABPLAS Cellulose Sani-Stick with Dey-Engley Neutralizing Broth