Learn More
Macherey-Nagel™ Cellulose-Extraktionshülsen
Minimiert die für die Extraktion benötigte Zeit. Macherey Nagel™ Cellulose-Extraktionshülsen werden zur Aufnahme fester Materialien verwendet, aus denen Stoffe mit einem geeigneten Lösungsmittel extrahiert werden sollen.
Marke:  Macherey-Nagel™ 645006
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10620303
  • 91.50 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Aus reiner Cellulose
  • Wird in den Bereichen Luft- und Abfallgasanalyse zur Sammlung fester Partikel verwendet
  • Die Wahl analytischer Chemiker, die Soxhlet oder automatisierte Extraktoren verwenden
Spezifikation
Spezifikation
25 Packungen
Zellulose
80 mm
22 mm
Analyse von Bodenverunreinigungen
Extraktionshülsen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Cellulose-Extraktionshülsen > Innendurchmesser: 22 mm; Höhe: 80 mm