Learn More
Macherey-Nagel™ Cellulose-Extraktionshülsen
Minimiert die für die Extraktion benötigte Zeit. Macherey Nagel™ Cellulose-Extraktionshülsen werden zur Aufnahme fester Materialien verwendet, aus denen Stoffe mit einem geeigneten Lösungsmittel extrahiert werden sollen.
Marke:  Macherey-Nagel™ 645024
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10022751
  • 137.00 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Beschreibung
  • Aus reiner Cellulose
  • Wird in den Bereichen Luft- und Abfallgasanalyse zur Sammlung fester Partikel verwendet
  • Die Wahl analytischer Chemiker, die Soxhlet oder automatisierte Extraktoren verwenden
Spezifikation
Spezifikation
25 Packungen
Zellulose
118 mm
31 mm
Analyse von Bodenverunreinigungen
Extraktionshülsen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Cellulose-Extraktionshülsen > Innendurchmesser: 31 mm; Höhe: 118 mm