Learn More
Thermo Scientific Chemicals Celluloseacetat, durchschnittliches Molekulargewicht 100,000 Artikelnummer.: 10772411
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Celluloseacetat, durchschnittliches Molekulargewicht 100,000
Artikelnummer. 10772411
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10772411
Marke: Thermo Scientific Chemicals 177780250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 9004-35-7 | (C6H7O5)nC2H3O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-35-7
Summenformel (C6H7O5)nC2H3O
MDL-Nummer MFCD00081496
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cellulose acetate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Merck Index 14, 1966
Menge 25 g
Formelmasse 100,000 (Average )
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 5% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468191 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number177785000,177780250
ChargennummerA0455286 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number177785000,177780250
ChargennummerA0403032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number177785000,177780250
ChargennummerA0393963 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number177785000,177780250
ChargennummerA0412414 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number177785000,177780250
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Celluloseacetat, durchschnittliches Molekulargewicht 100,000 >