Learn More
Thermo Scientific Chemicals Celluloseacetat, durchschnittliches Molekulargewicht 100,000
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cellulose acetate |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Merck Index | 14, 1966 |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 100,000 (Average ) |
Infrarotspektrum | Echt |
Verlust bei Trocknung | 5% max. |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468191 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 177785000,177780250 |
A0455286 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 177785000,177780250 |
A0403032 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 177785000,177780250 |
A0393963 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 177785000,177780250 |
A0412414 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 177785000,177780250 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31