Learn More
Invitrogen™ Cells-to-CT™ Bulk Fast Advanced RT Reagents
Invitrogen Fast Advanced Cells-to-CT Bulk RT-Reagenzien sind die separat erhältlichen Versionen mit Großmengen der Reagenzien, die für die Reverse Transkription (RT) im TaqMan Fast Advanced Cells-to-CT-Kit und im SYBR Green Fast Advanced Cells-to-CT-Kit (20X RT Enzym-Mix und 20X RT-Puffer) verwendet werden.
Marke: Invitrogen™ A39110
Includes: Cells-to-Ct 20X Fast Advanced RT-Enzymgemisch und 2X RT-Puffer
Beschreibung
Invitrogen Fast Advanced Cells-to-CT Bulk RT-Reagenzien sind die separat erhältlichen Versionen mit Großmengen der Reagenzien, die für die Reverse Transkription (RT) im TaqMan Fast Advanced Cells-to-CT-Kit und im SYBR Green Fast Advanced Cells-to-CT-Kit (20X RT Enzym-Mix und 20X RT-Puffer) verwendet werden.
Spezifikation
• 6,8 ml 20X Fast Advanced RT-Enzym-Mix • 68 ml 2X Fast Advanced RT-Puffer Bei -5 °C bis -30 °C lagern. |
|
Hoch | |
Weniger verbrauchte Ressourcen, weniger Abfall und weniger gefährlich | |
Cells-to-CT™ | |
2500 reactions | |
2500 Reaktionen | |
20X | |
2500 Reaktionen | |
Zelle |
Primer-Sonde | |
Schnell | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Schnelles erweitertes RT-Reagenz, Großmenge | |
Trockeneis | |
Genexpression | |
20X | |
Lysat | |
68 mL |