Learn More
Cellpath Black Diamond™ Einweg-Pathologie-Messer
Bewährte, sichere Alternative zum erneuten Schärfen von Autopsiemessern. CellPath Black Diamond™ Einweg-Pathologiemesser sind in fünf verschiedenen Größen erhältlich, die eine hochwertige Sheffield Edelstahl-Doppelschliffklinge und einen geformten Griff mit Fingerschutz haben.
66.51 CHF - 93.72 CHF
Produktcode | Marke | Produkttyp | Länge (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Länge (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
30226221
|
Cellpath
CAA-0401-01A |
Cartilage Knife | 10.16 cm | 4 in. |
66.51 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
30226222
|
Cellpath
CAA-0601-01A |
Trimming Knife | 15.24 cm | 6 in. |
75.63 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
30226226
|
Cellpath
CAA-9901-01A |
Set of Assorted Knives | 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm | 4 in., 6 in., 8 in., 10 in., 12 in. |
93.72 CHF
10 Sets |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Mit Doppelschliff-Sheffield-Klingen aus Edelstahl
- Geformter Griff mit Fingerschutz für zusätzliche Sicherheit
- Die vollständige Entsorgung von Messer und Griff beseitigt Probleme beim Einsetzen der Ersatzklinge und gewährleistet eine kontaminationsfreie Umgebung
- Erhältlich in fünf verschiedenen Typen und Längen (Knorpel, Trimmen, Makro, Lungen- und Hirnmesser), sodass der Pathologe die optimale Messergröße für jeden Zweck auswählen kann
- Lieferung in Packungen von 10 oder als gemischte Packung mit zwei Messern jedes Typs und jeder Länge
Spezifikation
Stainless Steel | |
Single-use |