Learn More
Cellpath Black Diamond™ Einweg-Pathologie-Messer
Bewährte, sichere Alternative zum erneuten Schärfen von Autopsiemessern. CellPath Black Diamond™ Einweg-Pathologiemesser sind in fünf verschiedenen Größen erhältlich, die eine hochwertige Sheffield Edelstahl-Doppelschliffklinge und einen geformten Griff mit Fingerschutz haben.
Marke:  Cellpath CAA-9901-01A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30226226
  • 93.72 CHF / 10 Sets
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-06-2025
Beschreibung
  • Features Sheffield Stainless Steel double-honed blades
  • Molded handle with finger guard for added safety
  • Complete disposal of knife and handle eliminates problems of replacement blade fit and ensures contamination-free environment
  • Available in five different types and lengths (cartilage, trimming, macro, lung and brain knives) to enable pathologist to easily select optimum size of knife for any purpose
  • Supplied in packs of 10 or an assorted pack containing two knives of each type and length
Spezifikation
Spezifikation
Stainless Steel
4 in., 6 in., 8 in., 10 in., 12 in.
Single-use
Set of Assorted Knives
100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm
2 Knives of each Length
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cellpath Black Diamond™ Einweg-Pathologie-Messer > Assorted knives set