Learn More
Corning™ DMEM klassische flüssige Zellkulturmedien
Produkte werden mit Hilfe von Wachstumsförderungsanalysen einer Vielzahl von Tests unterzogen, um Funktionalität und Toxizität zu bestimmen. Corning™ DMEM klassische flüssige Zellkulturmedien fördern das Zellkulturwachstum und der Ersatz von Pyroxidin-HCl durch Pyroxidal gewährleistet eine verbesserte Stabilität im Vergleich zur ursprünglichen Formulierung.
60.55 CHF - 665.68 CHF
Spezifikation
Konzentration | 1 X |
---|---|
Form | Flüssig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Beurteilung der Wachstumsförderung und von zytotoxischen Eigenschaften |
Endotoxin-Gehalt | < 0,25 EU/ml |
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
Produktcode | Marke | Menge | Mit Additiven | Ohne Additive | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Mit Additiven | Ohne Additive | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15303601
![]() |
Corning™
10-014-CM |
6 x 1 l | Glukose, Glutamin, Natriumpyruvat | Ohne | DMEM-Medium |
211.31 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
15323601
![]() |
Corning™
10-017-CM |
6 x 1 l | Glutamin, Glukose | Ohne Natriumpyruvat | DMEM-Medium |
220.30 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
15323531
![]() |
Corning™
10-013-CV |
6 x 500 ml | Glukose, Glutamin, Natriumpyruvat | Ohne | DMEM-Medium |
60.55 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
15373591
![]() |
Corning™
10-013-CM |
6 x 1 l | Glukose, Glutamin, Natriumpyruvat | Ohne | DMEM-Medium |
233.61 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
15353531
![]() |
Corning™
10-017-CV |
6 x 500 ml | Glukose, Glutamin | Ohne Natriumpyruvat | DMEM-Medium |
66.50 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
15353551
![]() |
Corning™
15-013-CV |
6 x 500 ml | Glukose, Natriumpyruvat | Kein Glutamin | DMEM-Medium |
73.93 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
15383551
![]() |
Corning™
15-017-CV |
6 x 500 ml | Glukose | Kein Glutamin, Ohne Natriumpyruvat | DMEM-Medium |
152.74 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
15393551
![]() |
Corning™
15-018-CV |
6 x 500 ml | Glukose, Natriumpyruvat, HEPES | Kein Glutamin | DMEM-Medium |
183.34 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
15383561
![]() |
Corning™
17-205-CV |
6 x 500 ml | Glukose, Natriumpyruvat | Kein Glutamin, Kein Phenolrot | DMEM-Medium |
163.43 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
15393611
![]() |
Corning™
15-013-CM |
6 x 1 l | Glukose, Natriumpyruvat | Kein Glutamin | DMEM-Medium |
207.11 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
15393591
|
Corning™
10-013-LX |
1 x 10 l | Glukose, Glutamin, Natriumpyruvat | Ohne | DMEM-Medium |
337.58 CHF
10 Liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
15313621
![]() |
Corning™
15-013-LX |
1 x 10 l | Glukose, Natriumpyruvat | Kein Glutamin | DMEM-Medium |
453.98 CHF
10 Liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
15303621
![]() |
Corning™
15-013-LB |
1 x 20 l | Glukose, Natriumpyruvat | Kein Glutamin | DMEM-Medium |
665.68 CHF
20 Liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
15333621
![]() |
Corning™
15-018-CM |
6 x 1 l | Glukose, Natriumpyruvat, HEPES | Kein Glutamin | DMEM-Medium |
308.82 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
15323621
![]() |
Corning™
15-017-CM |
6 x 1 l | Glukose | Kein Glutamin, Ohne Natriumpyruvat | DMEM-Medium |
218.31 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
Beschreibung
- Modification of Basal Medium Eagle (BME) ist eine Modifikation von Basal Medium Eagle, der die Aminosäuren und Vitamine von BME in vierfacher Konzentration enthält.
- Die Originalformulierung diente zum Züchten embryonaler Mauszellen.
- Sie wurde modifiziert, damit die Verwendung mit einer Vielzahl normaler und transformierter Zellen z. B. Primärkulturen von Maus- und Hühnerzellen möglich wird.
- Zusammensetzungen können sich in der Menge oder bei Nichtvorhandensein von Komponenten wie Glucose, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat und L-Glutamin unterscheiden
- Zur Bestimmung von pH-Wert und Osmolalität getestet
- Niedrige Endotoxinwerte, keine Kontamination
- Mit dem Chromogenen Limulus-Amöbozyten-Lysat-Test (LAL) auf bakterielles Endotoxin getestet
- Osmolalität: 335±mOsm/kg H2O
- Mycoplasma: Negativ getestet
- Sterilität: Vorhanden
Spezifikation
1 X | |
Zur Beurteilung der Wachstumsförderung und von zytotoxischen Eigenschaften | |
2 bis 8 °C |
Flüssig | |
< 0,25 EU/ml |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 18 Monate