Learn More
Corning™ DMEM klassische flüssige Zellkulturmedien
Produkte werden mit Hilfe von Wachstumsförderungsanalysen einer Vielzahl von Tests unterzogen, um Funktionalität und Toxizität zu bestimmen. Corning™ DMEM klassische flüssige Zellkulturmedien fördern das Zellkulturwachstum und der Ersatz von Pyroxidin-HCl durch Pyroxidal gewährleistet eine verbesserte Stabilität im Vergleich zur ursprünglichen Formulierung.
Marke: Corning™ 15-018-CV
136.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24273" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Modification of Basal Medium Eagle (BME) ist eine Modifikation von Basal Medium Eagle, der die Aminosäuren und Vitamine von BME in vierfacher Konzentration enthält.
- Die Originalformulierung diente zum Züchten embryonaler Mauszellen.
- Sie wurde modifiziert, damit die Verwendung mit einer Vielzahl normaler und transformierter Zellen z. B. Primärkulturen von Maus- und Hühnerzellen möglich wird.
- Zusammensetzungen können sich in der Menge oder bei Nichtvorhandensein von Komponenten wie Glucose, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat und L-Glutamin unterscheiden
- Zur Bestimmung von pH-Wert und Osmolalität getestet
- Niedrige Endotoxinwerte, keine Kontamination
- Mit dem Chromogenen Limulus-Amöbozyten-Lysat-Test (LAL) auf bakterielles Endotoxin getestet
- Osmolalität: 335±mOsm/kg H2O
- Mycoplasma: Negativ getestet
- Sterilität: Vorhanden
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
Flüssig | |
Glukose, Natriumpyruvat, HEPES | |
< 0,25 EU/ml | |
Zur Beurteilung der Wachstumsförderung und von zytotoxischen Eigenschaften |
1 X | |
DMEM-Medium | |
Kein Glutamin | |
Anorganische Salze: 200 mg/l CaCl2 (wasserfrei), 0,1 mg/l Fe(NO3)3,9H2O, 400 mg/l KCl, 97,7 mg/l MgSO4 (wasserfrei), 6400 mg/l NaCl, 125 mg/l NaH2PO4.H2O, 3700 mg/l NaHCO3; Aminosäuren: 84 mg/l L-Arginin. HCl, 62,57 mg/l L-Cystin.2HCl, 30 mg/l Glycin, 42 mg/l L-Histidin.HCl.H2O, 104,8 mg/l L-Isoleucin, 104,8 mg/l L-Leucin, 146,2 mg/l L-Lysin. HCl, 30 mg/l L-Methionin, 66 mg/l L-Phenylalanin, 42 mg/l L-Serin, 95,2 mg/l L-Threonin, 16 mg/l L-Tryptophan, 103,79 mg/l L-Tyrosin.2Na.2H2O, 20 mg/l L-Valin; Vitamine: 4 mg/l D-Calciumpantothenat, 4 mg/l Cholinchlorid, 4 mg/l Folsäure, 7,2 mg/l i-Inositol, 4 mg/l Nicotinamid, 4 mg/l Pyridoxin. HCl, 0,4 mg/l Riboflavin, 4 mg/l Thiamin. HCl; Sonstige: 4500 mg/l D-Glucose, 15 mg/l Phenol-red. Na, 110 mg/L Natriumpyruvat, 5.958 mg/L HEPES; Zusatzstoffe: 584 mg/l L-Glutamin-Pulver, 20 ml/l 200 mM-Lösung. | |
6 x 500 ml |