Learn More
Invitrogen™ CellEvent™ Senescence Green Detection Kit
Das CellEvent™ Seneszenz Grün Detektionskit besteht aus einer fluoreszierenden Sonde und einem optimierten Puffer, die den bildbasierten Nachweis von seneszenten Zellen ermöglichen
Marke:  Invitrogen™ C10851
516.80 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
522.88 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16376622
  • 688.00 CHF / 100 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Säugetierzellen
Fluoreszent
Seneszenz Grün Nachweiskit
CellEvent™
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Bei 2 bis 8 °C und vor Licht geschützt lagern.
Fluoreszenzmikroskop, High-Content-Gerät, High Content Gerät
96-Well Platte
100 μl
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2994044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/10/2024 Catalog NumberC10851
Chargennummer2872010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2024 Catalog NumberC10851
Chargennummer2806831 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog NumberC10851
Chargennummer2770827 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2023 Catalog NumberC10851
Chargennummer2736681 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/07/2023 Catalog NumberC10851
Name des Produkts
Invitrogen™ CellEvent™ Senescence Green Detection Kit > 100 μl
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.