Learn More
Invitrogen™ CellEvent™ Caspase 3/7 Green Ready Flow™ Reagent
Das CellEvent™ Caspase-3/7 Grün Ready-Flow™-Reagenz ermöglicht den durchflusszytometrischen Nachweis aktivierter Caspase-3 und Caspase-7 in apoptotischen Zellen.
Marke: Invitrogen™ R37167
Beschreibung
Das Produkt enthält 2 Reagenzien: das neuartige fluorogene Substrat CellEvent™ Caspase-3/7 Grün Nachweisreagenz sowie SYTOX™ AADvanced™ Totzellfärbung.
• Stabil bei Raumtemperatur
• Komfortables, gebrauchsfertiges Format—Muss nicht verdünnt, gewogen oder pipettiert werden
• Außergewöhnlich hellgrüne Fluoreszenz bei Bindung an Nukleinsäuren
• Schnelle Färbung apoptotischer Zellen ohne Waschschritte
CellEvent Caspase-3/7 Grün Ready-Flow-Reagenz ist ein zellpermeantes Reagenz, das Caspase 3/7-Aktivität mittels Durchflusszytometrie erkennt. 2 Tropfen aus dem Tropffläschchen direkt in 1 x 106 Zellen geben, inkubieren und analysieren.
CellEvent Caspase-3/7 Grün Ready-Flow-Reagenz besteht aus einem Vier-Aminosäuren-Peptid (DEVD), das mit einem Nukleinsäurebindungsfarbstoff konjugiert ist. Bei der Apoptose werden die Proteine Caspase-3 und Caspase-7 aktiviert und können die im DEVD-Peptid kodierte Erkennungssequenz für Caspase 3/7 spalten. Die Spaltung der Erkennungssequenz und die Bindung der DNA durch das Reagenz markiert die apoptotischen Zellen mit einem hellen, fluoreszenten Signal, das ein Absorptions-/Emissionsmaximum von ∼502/530 nm besitzt. In Verbindung mit dem SYTOX AADvanced Totzellfarbstoff können apoptotische Zellen leicht von lebenden und nekrotischen Zellen differenziert werden.
Da kein einzelner Parameter die Apoptose in allen Systemen definiert, empfehlen wir dringend, für den zuverlässigen Nachweis der Apoptose eine Kombination verschiedener Messungen zu verwenden.
Spezifikation
120 assays | |
Caspase 3/7 Reagenz | |
504/523 | |
Raumtemperatur | |
CellEvent™ Ready Flow | |
Andere Labels oder Farbstoffe |
Tropfflasche | |
4 Tropfflaschen, bei Raumtemperatur lagern | |
Grün | |
Nucleus | |
CellEvent™ Caspase 3/7 Grün, SYTOX AADvanced Totzellfarbstoff |