Learn More
Molecular Probes™ CellEvent™ Caspase-3/7 Green Flow Cytometry Assay Kit
Das CellEvent™ Caspase-3/7 Durchflusszytometrie-Assay-Kit Grün ermöglicht die durchflusszytometrische Detektion aktivierter Caspase-3 und Caspase-7 in apoptotischen Zellen.
160.00 CHF - 768.00 CHF
Spezifikation
Format Kit
Produkttyp Caspase-Assay-Kit
Inhalt und Lagerung Enthält 1 Fläschchen CellEvent™ Caspase 3/7 Nachweisreagenz Grün, 1 Fläschchen SYTOX AADvanced Totzellfarbstoff und 1 Fläschchen DMSO.
Alle Fläschchen aufrecht bei oder unter -20 °C lagern, mit Trockenmittel und lichtgeschützt.
Durchflusszytometer-Laserlinien 488
Versandbedingung Nasseis
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13413329
Unterlagen ansehen
Molecular Probes™
C10427
100 Assays
768.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15583329
Unterlagen ansehen
Molecular Probes™
C10740
20 Assays
160.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Kit enthält das neuartige fluorogene Substrat CellEvent™ Caspase-3/7 Nachweisreagenz Grün sowie den SYTOX™ AADvanced™ Totzellfarbstoff.
• Caspase-3/7-spezifisch—Enthält die Erkennungssequenz für aktivierte Caspase-3 und Caspase-7
• Einfache Identifizierung—Klare Identifizierung von lebenden, toten und apoptotischen Zellpopulationen
• Schnelle Analyse—Kein Waschen und Fixieren erforderlich
•Mehrfarben-Kompatibilität—Kombinierbar mit anderen Farbstoffen, die durch den 488 nm-Laser oder andere Laser anregbar sind
CellEvent™ Caspase-3/7 Nachweisreagenz Grün ist ein zellpermeantes Reagenz, das aus einem Vier-Aminosäure-Peptid (DEVD) besteht, welches mit einem Nukleinsäure-bindenden Farbstoff konjugiert ist. Bei der Apoptose werden die Proteine Caspase-3 und Caspase-7 aktiviert und können die im DEVD-Peptid kodierte Erkennungssequenz für Caspase 3/7 spalten. Die Spaltung der Erkennungssequenz und die Bindung der DNA durch das Reagenz markiert die apoptotischen Zellen mit einem hellen, fluorogenen Signal, das ein Absorptions-/Emissionsmaximum von ca. 511/533 nm besitzt. In Verbindung mit dem SYTOX™ AADvanced™ Totzellfarbstoff können apoptotische Zellen leicht von lebenden und nekrotischen Zellen differenziert werden.
Da kein einzelner Parameter die Apoptose in allen Systemen definiert, empfehlen wir dringend, für den zuverlässigen Nachweis der Apoptose eine Kombination verschiedener Messungen zu verwenden.
Spezifikation
Spezifikation
Kit
Enthält 1 Fläschchen CellEvent™ Caspase 3/7 Nachweisreagenz Grün, 1 Fläschchen SYTOX AADvanced Totzellfarbstoff und 1 Fläschchen DMSO.
Alle Fläschchen aufrecht bei oder unter -20 °C lagern, mit Trockenmittel und lichtgeschützt.
Nasseis
Fluoreszenz
Attune™ Akustisches Fokussierzytometer, Durchflusszytometer
Andere Labels oder Farbstoffe
Caspase-Assay-Kit
488
CellEvent™
Durchflusszytometrie
CellEvent™ Caspase 3/7 Nachweisreagenz Grün, SYTOX AADvanced Totzellfarbstoff
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ CellEvent™ Caspase-3/7 Green Flow Cytometry Assay Kit