Learn More
Molecular Probes™ CellEvent™ Caspase-3/7 Green Flow Cytometry Assay Kit
Das CellEvent™ Caspase-3/7 Durchflusszytometrie-Assay-Kit Grün ermöglicht die durchflusszytometrische Detektion aktivierter Caspase-3 und Caspase-7 in apoptotischen Zellen.
Marke:  Molecular Probes™ C10740
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15583329
  • 155.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Kit enthält das neuartige fluorogene Substrat CellEvent™ Caspase-3/7 Nachweisreagenz Grün sowie den SYTOX™ AADvanced™ Totzellfarbstoff.
• Caspase-3/7-spezifisch—Enthält die Erkennungssequenz für aktivierte Caspase-3 und Caspase-7
• Einfache Identifizierung—Klare Identifizierung von lebenden, toten und apoptotischen Zellpopulationen
• Schnelle Analyse—Kein Waschen und Fixieren erforderlich
•Mehrfarben-Kompatibilität—Kombinierbar mit anderen Farbstoffen, die durch den 488 nm-Laser oder andere Laser anregbar sind
CellEvent™ Caspase-3/7 Nachweisreagenz Grün ist ein zellpermeantes Reagenz, das aus einem Vier-Aminosäure-Peptid (DEVD) besteht, welches mit einem Nukleinsäure-bindenden Farbstoff konjugiert ist. Bei der Apoptose werden die Proteine Caspase-3 und Caspase-7 aktiviert und können die im DEVD-Peptid kodierte Erkennungssequenz für Caspase 3/7 spalten. Die Spaltung der Erkennungssequenz und die Bindung der DNA durch das Reagenz markiert die apoptotischen Zellen mit einem hellen, fluorogenen Signal, das ein Absorptions-/Emissionsmaximum von ca. 511/533 nm besitzt. In Verbindung mit dem SYTOX™ AADvanced™ Totzellfarbstoff können apoptotische Zellen leicht von lebenden und nekrotischen Zellen differenziert werden.
Da kein einzelner Parameter die Apoptose in allen Systemen definiert, empfehlen wir dringend, für den zuverlässigen Nachweis der Apoptose eine Kombination verschiedener Messungen zu verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 Assays
Caspase-Assay-Kit
488
Nasseis
Fluoreszenz
Attune™ Akustisches Fokussierzytometer, Durchflusszytometer
Andere Labels oder Farbstoffe
Kit
Enthält 1 Fläschchen CellEvent™ Caspase 3/7 Nachweisreagenz Grün, 1 Fläschchen SYTOX AADvanced Totzellfarbstoff und 1 Fläschchen DMSO.
Alle Fläschchen aufrecht bei oder unter -20 °C lagern, mit Trockenmittel und lichtgeschützt.
SYTOX AADvanced: 546/647
CellEvent Caspase 3/7 Nachweisreagenz Grün: 511/533
CellEvent™
Durchflusszytometrie
CellEvent™ Caspase 3/7 Nachweisreagenz Grün, SYTOX AADvanced Totzellfarbstoff
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2989128 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Catalog NumberC10740
Chargennummer2845293 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2024 Catalog NumberC10740
Chargennummer2729849 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/09/2023 Catalog NumberC10740
Chargennummer2570386 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2023 Catalog NumberC10740
Chargennummer2495472 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/05/2022 Catalog NumberC10740
Name des Produkts
Molecular Probes™ CellEvent™ Caspase-3/7 Green Flow Cytometry Assay Kit > 20 Assays