Learn More
Invitrogen™ CellEvent™ Caspase-3/7 Detection Reagents
CellEvent Caspase-3/7-Nachweisreagenzien sind neuartige fluorogene Substrate für den Apoptosenachweis. Diese Substrate weisen aktivierte Caspase-3/7 in lebenden Zellen nach, die sich durch Arbeitsabläufen zum Antikörpernachweis fixieren und multiplexen lassen.
Marke:  Invitrogen™ C10432
193.04 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
242.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17842944
  • 257.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 Fläschchen
Grün
Nuclearer Farbstoff
∼502/530 nm
Fluoreszenz
Pulver
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ CellEvent™ Caspase-3/7 Detection Reagents > Green, ∼502/530 nm, 1 Vial