Learn More
Invitrogen™ Celleste™ Grafikbeschleunigungsmodul für 3D-Dekonvolution, Netzwerklizenz (umfasst einen Platz)
Das Celleste 5.0-Bildanalyse-Paket wandelt Bilder in einem optimierten Arbeitsablauf ganz einfach in quantitative Daten um. Das Celleste GPU Acceleration Module for Network License ermöglicht die 3D-Dekonvolution und -Analyse in einem Bruchteil der Zeit durchzuführen, indem es den Grafikprozessor (GPU) Ihres EVOS-PCs oder
Marke:  Invitrogen™ AMEP4919
Artikelnummer. 16618987
  • 3680.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Celleste™
EVOS M5000, EVOS M7000 und andere Bildgebungssysteme
Celleste 3D-Dekonvolution-Grafikbeschleunigungsmodul-Karte für Netzwerklizenz
1 controller
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Invitrogen™ Celleste™ Grafikbeschleunigungsmodul für 3D-Dekonvolution, Netzwerklizenz (umfasst einen Platz) >