Learn More
Corning™ CellCube™ Modules
The CellCube™ module is an integral, encapsulated, sterile, single-use device that is 100% pressure-hold tested before shipment. It is comprised of a series of parallel, styrene plates joined to create thin, sealed, laminar flow spaces between adjacent plates. Each culture plate receives proprietary tissue culture treatment prior to assembly to ensure dense, uniform cell growth.
665.00 CHF - 1350.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Tablettebenen | Oberflächenbehandlung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Tablettebenen | Oberflächenbehandlung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17279099
![]() ![]() |
Corning™
3200 |
600 ml | 10 | Behandelt mit Gewebekultur |
1215.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17289099
![]() ![]() |
Corning™
3201 |
1,5 l | 25 | Behandelt mit Gewebekultur |
665.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17289109
![]() ![]() |
Corning™
3304 |
1,5 l | 25 | CellBIND |
1350.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
CellCube Modules provide:
- a series of parallel, polystyrene plates joined to create thin, sealed, laminar flow spaces between adjacent plates.
- polystyrene growth surface optimally treated for the growth of attachment dependent cells.
- a perfused environment which more closely simulates in vivo conditions and reliably distributes nutrients and oxygen.
- an integral, encapsulated, sterile, single-use device that is 100% pressure-hold tested before shipment.
Spezifikation
1 | |
Quadratisch | |
Steril |