Learn More
Corning™ CellCube™ Modules
The CellCube™ module is an integral, encapsulated, sterile, single-use device that is 100% pressure-hold tested before shipment. It is comprised of a series of parallel, styrene plates joined to create thin, sealed, laminar flow spaces between adjacent plates. Each culture plate receives proprietary tissue culture treatment prior to assembly to ensure dense, uniform cell growth.
Marke: Corning™ 3304
Beschreibung
Cellcube Module bieten:
- Eine Reihe paralleler Polystyrol-Platten, die zu dünnen, versiegelten, laminaren Strömungsräumen zwischen benachbarten Platten verbunden sind.
- Polystyrol-Wachstumsfläche, die optimal für das Wachstum von adhäsionsabhängigen Zellen behandelt wird.
- Eine perfusierte Umgebung, die in vivo -Bedingungen genauer simuliert und Nährstoffe und Sauerstoff zuverlässig verteilt.
- Ein integriertes, gekapseltes, steriles Einweggerät, das vor dem Versand zu 100 % druckfest getestet wurde.
Spezifikation
Einzeln verpackt | |
1 | |
CellCube™ Modul | |
Nein | |
21,250 cm2 | |
25 |
1,5 l | |
1 | |
Quadratisch | |
Steril | |
CellBIND |