Learn More
Greiner Bio-One Zellschaber
Für die sanfte mechanische Entfernung von adhärenten Zellen. Die besondere Konstruktion der Greiner Bio-One Zellabstreifer minimiert die Ansammlung von Zellsuspensionen an der Klingenstruktur.
Marke:  Greiner Bio-One 541070
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10516762
  • 279.51 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Beschreibung
  • Steril
  • Optimiertes Abstreiferdesign für maximale Zellernte
  • Schwenkwinkel 60°
  • Einzeln verpackt
Service Plan
Nein
Serviceleistungen
Nein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,8 cm
100/Karton
Steril
28 cm
Zellschaber
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Zellschaber > Grifflänge: 28 cm