Learn More
Corning™ Lösung zur Zellen-Rückgewinnung
Ermöglicht die Rückgewinnung von Zellen, die auf Corning™ Matrigel™ Basement Membrane Matrix kultiviert wurden, für nachfolgende biochemische Analysen
100.02 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11543560
![]() |
Corning™
354253 |
100 ml |
100.02 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Depolymerisiert Corning Matrigel Matrix-Gele ohne Enzymverdau und lange Inkubationszeiten bei hohen Temperaturen
- Die Zellen werden ohne Beschädigung freigesetzt, wodurch biochemische Veränderungen während der Inkubation und des Verdaus extrazellulärer Teile von Zelloberflächenrezeptoren und Adhäsionsmolekülen vermieden werden
- Gefiltert durch eine 0.2 μm-Membran und auf Bakterien, Pilze und Mykoplasmen getestet
- Formulierung: Firmeneigene nicht-enzymatische Lösung
Spezifikation
2 °C bis 8 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Lösung zur Zellen-Rückgewinnung