Learn More
Corning™ Lösung zur Zellen-Rückgewinnung
GREENER_CHOICE
Ermöglicht die Rückgewinnung von Zellen, die auf Corning™ Matrigel™ Basement Membrane Matrix kultiviert wurden, für nachfolgende biochemische Analysen
Marke:  Corning™ 354253
95.02 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11543560
  • 100.02 CHF / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Depolymerisiert Corning Matrigel Matrix-Gele ohne Enzymverdau und lange Inkubationszeiten bei hohen Temperaturen
  • Die Zellen werden ohne Beschädigung freigesetzt, wodurch biochemische Veränderungen während der Inkubation und des Verdaus extrazellulärer Teile von Zelloberflächenrezeptoren und Adhäsionsmolekülen vermieden werden
  • Gefiltert durch eine 0.2 μm-Membran und auf Bakterien, Pilze und Mykoplasmen getestet
  • Formulierung: Firmeneigene nicht-enzymatische Lösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Zellen-Rückgewinnungslösung
100 ml
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Lösung zur Zellen-Rückgewinnung > Zellrückgewinnungslösung; 100 ml