Learn More
Wasser in Zellkulturqualität, Corning™
CORNING™ Wasser in Zellkulturqualität wurde gemäß USP/EP Sterilwasser auf Injektionsanforderungen getestet.
Marke: Corning 25-065-LB
444.07 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Qualitativ hochwertiges Wasser, das sich als Lösungsmittel bei der Herstellung von Zellkulturmedien und anderen Reagenzien bei kritischen Anwendungen eignet.
- Unsere Auswahl an Bioprozessbehältern eignet sich für große Anwendungen wie die Reinigung und vor- und nachgelagerte Reagenzienvorbereitung.
- Wasser in Zellkulturqualität durchläuft eine breite Palette von Tests, die Tests auf die chemischen und physikalischen Eigenschaften der USP- und EP-Monographien für steriles Wasser zur Injektion (WFI) umfassen.
Spezifikation
Beutel | |
≤3 mg (0.0003 %) | |
Steril | |
20 l |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%