Learn More
Buerkle™ Polyethylen-Stöpsel
Hergestellt aus Polyethylen für Festigkeit, Haltbarkeit und Flexibilität. Buerkle™ Polyethylenstopfen sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
Marke:  Buerkle™ 9760-1221
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15435574
  • 0.90 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hohlstopfen ermöglicht die Verwendung von Röhrchen oder Trichtern
  • Dichtringe sorgen für eine dichte Abdichtung
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Die achteckige Form erleichtert das Öffnen
  • Polyethylen bietet eine gute chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Für Lebensmittel
Weiß, Rot
12,5 mm
Propfen
12/21
10,4 mm
Polyethylen
Name des Produkts
Buerkle™ Polyethylen-Stöpsel > Konische Standardverbindung:12/21